Stampa…
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR61079-100G OR61079-25G OR61079-500G
APOSOR61079-100GEA 36.4 EUR
APOSOR61079-100G APOSOR61079-25G APOSOR61079-500G
4-(Chloromethyl)benzonitrile
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
Punto di ebollizione: 179 °C/50mmHg
Punto di fusione: 77…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019761
CAS Number: 874-86-2
UN: 3261
ADR: 8,II