Stampa…
ω,3,4-Trichloroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α,3,4-Trichloroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 3,4-Dichlorophenacyl chloride, 2,3',4'-Trichloroacetophenone
OR61073-25G OR61073-5G
APOSOR61073-25GEA 150 EUR
APOSOR61073-25G APOSOR61073-5G
ω,3,4-Trichloroacetophenone 95%
ω,3,4-Trichloroacetophenone
Formula: C₈H₅Cl₃O
Peso molecolare: 223,49 g/mol
Punto di ebollizione: 171…173 °C/15mmHg
Punto di fusione: 46…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03970382
CAS Number: 42981-08-8
UN: 1759
ADR: 8,III