Stampa…
Methyl-6-chloropicolinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-chloropyridine-2-carboxylate, Methyl 6-chloropicolinate
OR61071-25G OR61071-5G
APOSOR61071-25GEA 80 EUR
APOSOR61071-25G APOSOR61071-5G
Methyl-6-chloropicolinate
Methyl-6-chloropicolinate
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di fusione: 93…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00155391
CAS Number: 6636-55-1