Stampa…
3-Bromo-5-nitroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
OR61069-25G OR61069-5G
APOSOR61069-25GEA 102 EUR
APOSOR61069-25G APOSOR61069-5G
3-Bromo-5-nitroanisole 98%
3-Bromo-5-nitroanisole
Formula: C₇H₆BrNO₃
Peso molecolare: 232,0300 g/mol
Punto di fusione: 85…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112752
CAS Number: 16618-67-0