Stampa…
2-Hydrazinylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61068-100G OR61068-25G OR61068-5G
APOSOR61068-100GEA 478 EUR
APOSOR61068-100G APOSOR61068-25G APOSOR61068-5G
2-Hydrazinylpyridine 95%
2-Hydrazinylpyridine
Formula: C₅H₇N₃
Punto di ebollizione: 90…92 °C/0,75mmHg
Punto di fusione: 41…44 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006249
CAS Number: 4930-98-7