Stampa…
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride
OR61067-1G OR61067-5G
APOSOR61067-1GEA 14.7 EUR
APOSOR61067-1G APOSOR61067-5G
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO₂
Peso molecolare: 193,67 g/mol
Punto di fusione: 138…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08274538
CAS Number: 61367-07-5