Stampa…
L-Propargylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61064-5G OR61064-25G
APOSOR61064-5GEA 155 EUR
APOSOR61064-5G APOSOR61064-25G
L-Propargylglycine
L-Propargylglycine
Formula: C₅H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00077855
CAS Number: 23235-01-0