Stampa…
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR61061-10G OR61061-1G OR61061-5G
APOSOR61061-10GEA 677 EUR
APOSOR61061-10G APOSOR61061-1G APOSOR61061-5G
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
Formula: C₆H₅BrINO
Punto di fusione: 99…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09909341
CAS Number: 321535-37-9