Stampa…
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61060-100G OR61060-500G OR61060-25G
APOSOR61060-100GEA 55.1 EUR
APOSOR61060-100G APOSOR61060-500G APOSOR61060-25G
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98%
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Punto di fusione: 190…193 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012607
CAS Number: 3417-91-2