Stampa…
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-(dimethylamino)biphenyl 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61059-25G OR61059-5G OR61059-100G
APOSOR61059-25GEA 122 EUR
APOSOR61059-25G APOSOR61059-5G APOSOR61059-100G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-(dimethylamino)biphenyl 98%
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-(dimethylamino)biphenyl
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916. This product is intended for research and development purposes only.
Formula: C₂₆H₃₆NP
Punto di fusione: 121…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02183572
CAS Number: 213697-53-1