Stampa…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR61058-1G OR61058-5G
APOSOR61058-1GEA 0 EUR
APOSOR61058-1G APOSOR61058-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine
Formula: C₉H₂₀N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12031501
CAS Number: 127828-22-2
UN: 2735
ADR: 8,III