Stampa…
2,5-Dimethylthiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61055-1G OR61055-5G
APOSOR61055-1GEA 61.1 EUR
APOSOR61055-1G APOSOR61055-5G
2,5-Dimethylthiazole
2,5-Dimethylthiazole
Formula: C₅H₇NS
Peso molecolare: 113,1808 g/mol
Punto di ebollizione: 148…153 °C
Densità: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00130120
CAS Number: 4175-66-0