Stampa…
Ethyl-2-(4-isobutylphenyl)propionate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61054-1G OR61054-250MG
APOSOR61054-1GEA 87.3 EUR
APOSOR61054-1G APOSOR61054-250MG
Ethyl-2-(4-isobutylphenyl)propionate 98%
Ethyl-2-(4-isobutylphenyl)propionate
Formula: C₁₅H₂₂O₂
Peso molecolare: 234,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00869901
CAS Number: 41283-72-1