Stampa…
6-Bromo-4-nitro-1H-indazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61053-1G OR61053-5G
APOSOR61053-1GEA 85.8 EUR
APOSOR61053-1G APOSOR61053-5G
6-Bromo-4-nitro-1H-indazole 97%
6-Bromo-4-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
Punto di fusione: 212…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368216
CAS Number: 885518-46-7