Stampa…
Diethoxy(dimethyl)silane
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Dimethyldiethoxysilane
OR61048-100G OR61048-2.5KG OR61048-500G
APOSOR61048-100GEA 17.6 EUR
APOSOR61048-100G APOSOR61048-2.5KG APOSOR61048-500G
Diethoxy(dimethyl)silane
Diethoxy(dimethyl)silane
Formula: C₆H₁₆O₂Si
Peso molecolare: 148,28 g/mol
Punto di ebollizione: 111…113 °C
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,865 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009068
CAS Number: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN: 2380
ADR: 3,II