Stampa…
Methyl-4-amino-2-methylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-amino-2-methylbenzoate
OR61046-25G OR61046-5G
APOSOR61046-25GEA 69.8 EUR
APOSOR61046-25G APOSOR61046-5G
Methyl-4-amino-2-methylbenzoate 98%
Methyl-4-amino-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,1891 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458829
CAS Number: 6933-47-7