Stampa…
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-Boronophenyl)acetic acid
OR6104-250MG OR6104-1G
APOSOR6104-250MGEA 201 EUR
APOSOR6104-250MG APOSOR6104-1G
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
Peso molecolare: 179,9700 g/mol
Punto di fusione: 188…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08704669
CAS Number: 914397-60-7