Stampa…
3-Chloro-5-formylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-pyridine-3-carbaldehyde, 5-Chloronicotinaldehyde
OR61039-1G OR61039-250MG OR61039-5G
APOSOR61039-1GEA 55.3 EUR
APOSOR61039-1G APOSOR61039-250MG APOSOR61039-5G
3-Chloro-5-formylpyridine
3-Chloro-5-formylpyridine
Formula: C₆H₄ClNO
Peso molecolare: 141,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08457773
CAS Number: 113118-82-4