Stampa…
2-Amino-5-phenylpyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61038-10G OR61038-1G OR61038-5G
APOSOR61038-10GEA 793 EUR
APOSOR61038-10G APOSOR61038-1G APOSOR61038-5G
2-Amino-5-phenylpyrazine 98%
2-Amino-5-phenylpyrazine
Formula: C₁₀H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01646266
CAS Number: 13535-13-2