Stampa…
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dichloro-7-deazapurine
OR61036-1G OR61036-100G OR61036-25G
APOSOR61036-1GEA 14.7 EUR
APOSOR61036-1G APOSOR61036-100G APOSOR61036-25G
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₃Cl₂N₃
Peso molecolare: 188,01 g/mol
Punto di fusione: 250…252 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08059278
CAS Number: 90213-66-4