Stampa…
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61035-1G OR61035-5G OR61035-10G
APOSOR61035-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61035-1G APOSOR61035-5G APOSOR61035-10G
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426220
CAS Number: 192944-51-7