Stampa…
3-Amino-6-bromo-1-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
OR61034-1G OR61034-250MG
APOSOR61034-1GEA 114 EUR
APOSOR61034-1G APOSOR61034-250MG
3-Amino-6-bromo-1-methyl-1H-indazole
3-Amino-6-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₈BrN₃
Peso molecolare: 226,0700 g/mol
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847108
CAS Number: 1214899-85-0