Stampa…
4-Methyl-3-pyridineboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Methylpyridin-3-yl)boronic acid, 4-Methylpyridine-3-boronic acid
OR6103-1G OR6103-5G OR6103-25G
APOSOR6103-1GEA 37.9 EUR
APOSOR6103-1G APOSOR6103-5G APOSOR6103-25G
4-Methyl-3-pyridineboronic acid 96%
4-Methyl-3-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₈BNO₂
Peso molecolare: 136,94 g/mol
Punto di fusione: 102…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788244
CAS Number: 148546-82-1