Stampa…
Dimetilsolfossido 99.7+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
OR61029-100ML OR61029-25ML OR61029-50ML
APOSOR61029-100MLEA 451 EUR
APOSOR61029-100ML APOSOR61029-25ML APOSOR61029-50ML
Dimetilsolfossido 99.7+%
Dimetilsolfossido
Formula: (CH₃)₂SO
Peso molecolare: 78.14 g/mol
Punto di ebollizione: 189 °C
Punto di fusione: 16…19 °C
Densità: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002089
CAS Number: 67-68-5
Merck Index: 13,03285