Stampa…
5-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR61027-1G OR61027-250MG OR61027-5G
APOSOR61027-1GEA 59.7 EUR
APOSOR61027-1G APOSOR61027-250MG APOSOR61027-5G
5-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
5-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆BrClO₂S
Peso molecolare: 269,55 g/mol
Punto di fusione: 33…35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06655596
CAS Number: 69321-56-8
UN: 1759
ADR: 8,III