Stampa…
8-Chlorotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6102-100MG OR6102-250MG
APOSOR6102-100MGEA 43.7 EUR
APOSOR6102-100MG APOSOR6102-250MG
8-Chlorotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
8-Chlorotetrazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₅H₃ClN₄
Punto di fusione: 194…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00490111
CAS Number: 40971-88-8