Stampa…
5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-3-methylpicolinic acid
OR61015-1G OR61015-5G
APOSOR61015-1GEA 14.7 EUR
APOSOR61015-1G APOSOR61015-5G
5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine
5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375125
CAS Number: 886365-43-1