Stampa…
5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-4-methylpicolinonitrile, 5-Bromo-4-methylpyridine-2-carbonitrile
OR61014-1G OR61014-10G OR61014-5G
APOSOR61014-1GEA 91.6 EUR
APOSOR61014-1G APOSOR61014-10G APOSOR61014-5G
5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine 97%
5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07375090
CAS Number: 886364-86-9