Stampa…
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61012-1G OR61012-5G OR61012-10G
APOSOR61012-1GEA 71.3 EUR
APOSOR61012-1G APOSOR61012-5G APOSOR61012-10G
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Formula: C₁₃H₁₆ClNOS
Punto di fusione: 142…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011959
CAS Number: 4568-71-2