Stampa…
Trimethyl orthobutyrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61007-5ML OR61007-25ML
APOSOR61007-5MLEA 82.9 EUR
APOSOR61007-5ML APOSOR61007-25ML
Trimethyl orthobutyrate
Trimethyl orthobutyrate
Formula: C₇H₁₆O₃
Punto di ebollizione: 146 °C
Densità: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008480
CAS Number: 43083-12-1
UN: 3272
ADR: 3,III