Stampa…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR61002-10G OR61002-1G OR61002-5G
APOSOR61002-10GEA 490 EUR
APOSOR61002-10G APOSOR61002-1G APOSOR61002-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Peso molecolare: 222,0918 g/mol
Punto di fusione: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05664574
CAS Number: 847818-79-5