Stampa…
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6100-1G OR6100-5G
APOSOR6100-1GEA 69.8 EUR
APOSOR6100-1G APOSOR6100-5G
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₇BrN₂
Peso molecolare: 211,0586 g/mol
Punto di fusione: 62…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258770
CAS Number: 136117-93-6