Stampa…
6-Isoquinolinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-6-ol
OR6099-1G OR6099-250MG OR6099-500MG
APOSOR6099-1GEA 51 EUR
APOSOR6099-1G APOSOR6099-250MG APOSOR6099-500MG
6-Isoquinolinol 98%
6-Isoquinolinol
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114860
CAS Number: 7651-82-3