Stampa…
3-Chloroisoquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6098-1G OR6098-5G
APOSOR6098-1GEA 56.8 EUR
APOSOR6098-1G APOSOR6098-5G
3-Chloroisoquinoline 98%
3-Chloroisoquinoline
Formula: C₉H₆ClN
Peso molecolare: 163,6000 g/mol
Punto di fusione: 42…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05982009
CAS Number: 19493-45-9