5-Amino-1-chloroisoquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇ClN₂ Punto di fusione: 158…162 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09258640 CAS Number: 374554-54-8 |