Stampa…
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6086-1G OR6086-5G
APOSOR6086-1GEA 84.4 EUR
APOSOR6086-1G APOSOR6086-5G
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97%
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Formula: C₆H₉NS
Peso molecolare: 127,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025909
CAS Number: 195503-40-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III