Stampa…
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR6085-1G OR6085-5G
APOSOR6085-1GEA 141 EUR
APOSOR6085-1G APOSOR6085-5G
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile 97%
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile
Formula: C₁₁H₉N₃
Peso molecolare: 183,214 g/mol
Punto di fusione: 138…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 122957-50-0