Stampa…
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR6084-1G OR6084-5G
APOSOR6084-1GEA 102 EUR
APOSOR6084-1G APOSOR6084-5G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
Formula: C₁₁H₉N₃
Punto di fusione: 94…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09065009
CAS Number: 207909-05-5