(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₆BrClO₂S Punto di fusione: 117…121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973454 CAS Number: 53531-69-4 UN: 3261 ADR: 8,II |