Stampa…
5-Bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1-methyl-2-oxoindoline, 5-Bromo-1-methyl-2-oxindole
OR6071-10G OR6071-1G OR6071-5G
APOSOR6071-10GEA 576 EUR
APOSOR6071-10G APOSOR6071-1G APOSOR6071-5G
5-Bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 97%
5-Bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Formula: C₉H₈BrNO
Peso molecolare: 226,08 g/mol
Punto di fusione: 132…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464061
CAS Number: 20870-90-0