Stampa…
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6068-1G OR6068-250MG
APOSOR6068-1GEA 396 EUR
APOSOR6068-1G APOSOR6068-250MG
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₁₀H₉BrN₂O
Punto di fusione: 64…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09064955
CAS Number: 892501-91-6
UN: 3261
ADR: 8,III