Stampa…
1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: beta-Bromo-2,4-dichlorophenetole
OR6066-10G OR6066-1G OR6066-5G
APOSOR6066-10GEA 288 EUR
APOSOR6066-10G APOSOR6066-1G APOSOR6066-5G
1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
Formula: C₈H₇BrCl₂O
Peso molecolare: 269,95 g/mol
Punto di ebollizione: 120…130 °C/0,4mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043464
CAS Number: 6954-77-4