Stampa…
3-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Bromoethoxy)benzenecarboxaldehyde
OR6065-10G OR6065-1G OR6065-5G
APOSOR6065-10GEA 800 EUR
APOSOR6065-10G APOSOR6065-1G APOSOR6065-5G
3-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
3-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₉BrO₂
Punto di ebollizione: 126…130 °C/0,2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 186191-19-5