Stampa…
2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR6064-1G OR6064-500MG
APOSOR6064-1GEA 323 EUR
APOSOR6064-1G APOSOR6064-500MG
2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile
Formula: C₂₁H₁₅NO
Punto di fusione: 100…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00231979
CAS Number: 338791-77-8