Stampa…
2-(2-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR6063-1G OR6063-500MG
APOSOR6063-1GEA 323 EUR
APOSOR6063-1G APOSOR6063-500MG
2-(2-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
2-(2-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile
Formula: C₂₁H₁₅NO
Punto di fusione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00231976
CAS Number: 127667-32-7