Stampa…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorobenzene chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6060-1G OR6060-5G
APOSOR6060-1GEA 168 EUR
APOSOR6060-1G APOSOR6060-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorobenzene chloride
Formula: C₇H₉Cl₂NO
Punto di fusione: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114589
CAS Number: 38936-60-6