1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorobenzene chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
O-(2-Chlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
OR6059-1G
OR6059-250MG
APOSOR6059-1GEA
104
EUR
APOSOR6059-1G
APOSOR6059-250MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorobenzene chloride
Formula:
C₇H₉Cl₂NO Peso molecolare: 194,0585 g/mol Punto di fusione: 145…148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01114592 CAS Number: 5555-48-6 |