Stampa…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-bromobenzene chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR6058-1G OR6058-500MG OR6058-5G
APOSOR6058-1GEA 510 EUR
APOSOR6058-1G APOSOR6058-500MG APOSOR6058-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-bromobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-bromobenzene chloride
Formula: C₇H₉BrClNO
Punto di fusione: 144…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114573
CAS Number: 51572-91-9