Stampa…
(1-Amino-2-chloroethylidene)malononitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR6053-10G OR6053-1G OR6053-5G
APOSOR6053-10GEA 708 EUR
APOSOR6053-10G APOSOR6053-1G APOSOR6053-5G
(1-Amino-2-chloroethylidene)malononitrile 95%
(1-Amino-2-chloroethylidene)malononitrile
Formula: C₅H₄ClN₃
Punto di fusione: 157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 118645-77-5