Geranyl acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₂H₂₀O₂ Punto di ebollizione: 138 °C/25mmHg Densità: 0,916 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015037 CAS Number: 105-87-3 |